Learn More
Blei(IV)-oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Lead(IV) oxide is used in the manufacture of matches, pyrotechnics, dyes and other chemicals. It is also has several important applications in electrochemistry, in particular in the positive plates of lead acid batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Blei(IV)-oxid wird bei der Herstellung von Streichhölzern, in der Pyrotechnik, in Farbstoffen und anderen Chemikalien verwendet. Es hat auch mehrere wichtige Anwendungen in der Elektrochemie, insbesondere in den positiven Platten von Bleisäurebatterien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in verdünnter HCl.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead(IV) oxide |
Schmelzpunkt | 290°C |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN1872 |
Merck Index | 14,5407 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in dil.HCl. |
Formelmasse | 239.19 |
Reinheit (%) | 97% |
Geruch | Geruchsneutral |
Dichte | 9.38 |