Learn More
Blei(II)-sulfid, Pb 82 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Beschreibung
Lead(II) sulfide is used as a semiconductor. Used in electronic devices and Infrared sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Blei(II)-sulfid wird als Halbleiter verwendet. Wird in elektronischen Geräten und Infrarotsensoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.00086 g/l) und Säure. Unlöslich in Alkohol und Kaliumhydroxid.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Blei(II)-sulfid wird als Halbleiter verwendet. Wird in elektronischen Geräten und Infrarotsensoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.00086 g/l) und Säure. Unlöslich in Alkohol und Kaliumhydroxid.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead (II) sulfide |
Schmelzpunkt | 1114°C |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Merck Index | 14,5421 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.00086g/L) and acid. Insoluble in alcohol,and potassium hydroxide. |
IUPAC-Name | Sulfanylidenplumban |
Formelmasse | 239.25 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pb 82% min. |
Geruch | Geruchsneutral |