Learn More
Blei(II)-nitrat, weißes Pulver, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396797
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10099-74-8
Summenformel N2O6Pb
Molekulargewicht (g/mol) 331.20
MDL-Nummer MFCD00011153
InChI-Schlüssel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) nitrate
Schmelzpunkt 470°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen soluble in water. Insoluble in nitric acid. Sparingly soluble in methanol.
IUPAC-Name Blei(2+);dinitrat
Formelmasse 331.2
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.53