Learn More
Blei(II)-Nitratlösung0.5mol/l, Fisher Chemical ™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bleinitrat |
CAS | 10099-74-8 |
Menge | 1000 ml |
Summenformel | N2O6Pb |
MDL-Nummer | MFCD00011153 |
UN-Nummer | 3082 |
Synonym | Bleidinitrat, Bleinitrat, Blei(II)-nitrat, Blei2+-Nitrat, Bleinitrat PbNO32, Nitrat de plomb französisch, Blei(II)-nitrat 1:2, Salpetersäure, Blei2+-Salz, nitric acid, lead 2+ salt |
InChI-Schlüssel | RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
IUPAC-Name | Blei(2+);dinitrat |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lead nitrate 0.5M Volumetric Solution
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.