Learn More
Blei(II)-Cyanuratmonohydrat
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead(II) cyanurate monohydrate |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3467 |
Formelmasse | 891.69 (873.67 Anhydrous) |
Physikalische Form | Pulver |