Learn More
Blei(II)-Cyanuratmonohydrat
Artikelnummer. 11308067
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53846-29-0
Summenformel C6H6N6O9Pb3
Molekulargewicht (g/mol) 927.747
MDL-Nummer MFCD00064816
InChI-Schlüssel DPLKIANDZYQWKF-UHFFFAOYSA-H
Synonym lead cyanurate, lead ii cyanurate monohydrate, lead 2+ ;1,3,5-triazine-2,4,6-triolate;trihydrate
PubChem CID 90473286
IUPAC-Name Blei(2+);1,3,5-Triazin-2,4,6-Triolat;Trihydrat
SMILES C1(=NC(=NC(=N1)[O-])[O-])[O-].C1(=NC(=NC(=N1)[O-])[O-])[O-].O.O.O.[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) cyanurate monohydrate
Menge 5 g
UN-Nummer UN3467
Formelmasse 891.69 (873.67 Anhydrous)
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) cyanurate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.