Learn More
Blei(II)-carbonat, basisch, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead(II) carbonate |
Schmelzpunkt | 400°C (decomposition) |
Namenshinweis | Basic |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 250 g |
Strukturformel | (PbCO3)2·Pb(OH)2 |
UN-Nummer | UN3077 |
Merck Index | 14,1005 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acids, insoluble in water or alcohol |