Learn More
Blei(II)-carbonat, basisch, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead(II) Carbonate, Basic |
Schmelzpunkt | 400°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% (Metal Basis) |
UN-Nummer | 1479 |
Synonym | White L ead, C.I. 77597 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in carbon dioxide solution,acetic and dilute nitric acid. Insoluble in water and ethanol. |
Formelmasse | 775.63 |