Learn More
Blei(II)-acetat-Trihydrat, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 75°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.5 to 6.5 |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 379.33g/mol |
Physikalische Form | Fest |