Learn More
Blei(II)-acetat-Trihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Specifications
Specifications
Schmelzpunkt | 75°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.5 to 6.5 |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Menge | 250 g |
IUPAC-Name | λ²-Blei(2+)-diacetat-Trihydrat |
Formelmasse | 379.33g/mol |
Physikalische Form | Fest |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lead(II) acetate trihydrate
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH201-Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten.
- P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / A§
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.