Learn More
Blei(II)-acetattrihydrat, ACS, 99.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals
37.45 CHF - 146.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 6080-56-4 |
---|---|
Summenformel | C4H12O7Pb |
Molekulargewicht (g/mol) | 379.30 |
MDL-Nummer | MFCD00150023 |
InChI-Schlüssel | MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate |
PubChem CID | 22456 |
ChEBI | CHEBI:33112 |
SMILES | O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11367807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014242.22 |
100 g |
37.45 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11387807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014242.36 |
500 g |
57.25 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11377807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014242.A3 |
2 kg |
146.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Lead(II) acetate trihydrate is used as a mordant in textile printing and dyeing, drier in paints, varnishes and as a water repellant. It is also used in cosmetics and to prepare other lead compounds. It serves as an ingredient in progressive types of hair coloring dyes. Further, it is used in the detection of poisonous gas hydrogen sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
6080-56-4 | |
379.30 | |
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L | |
22456 | |
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C4H12O7Pb | |
MFCD00150023 | |
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate | |
CHEBI:33112 |
Spezifikation
Lead(II) acetate trihydrate | |
6080-56-4 | |
C4H12O7Pb | |
UN1616 | |
14,5397 | |
Freely soluble in water,alcohol and glycerol. | |
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
379.30 | |
CHEBI:33112 | |
99.0 to 103.0% | |
2.55 g/mL |
75°C | |
granular | |
MFCD00150023 | |
3730298 | |
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate | |
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-Blei(2+)-diacetat-Trihydrat | |
22456 | |
379.33 (325.28 Anhydrous) | |
ACS |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H360-H373
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H360D-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:BLEIACETAT
missing translation for 'einecsNumber' : 206-104-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OF8050000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Lead(II) acetate trihydrate, ACS
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only