Learn More
Buerkle™ LDPE-Spritzflaschen mit Steigrohr
Artikelnummer. 10090072
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Mit starker Krümmung im Hals zur Verhinderung gefährlicher Seitenspritzer. Buerkle™ Spritzflaschen aus LDPE mit Tauchrohr und Schwanenhals erzeugen einen feinen, geraden und genau ausgerichteten Strahl.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für durchsichtige, feste und flexible Beschaffenheit
  • Entfernbares Steigrohr
  • Durchscheinende Flaschen für optimale Sicht
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Schraubverschluss mit Steigrohr
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Lebensmitteln
Material LDPE
Höhe (metrisch) 270 mm
Durchmesser (metrisch) 75 mm