Learn More
Azpack™ Enghalsige LDPE-Flaschen mit Schraubverschluss-Stopfen aus Polyethylen
Artikelnummer. 11378043
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2500 ml
Farbe:
Weiß
Durchmesser (metrisch):
150 mm
Höhe (metrisch):
230 mm
Zum Lagern und Transportieren von Flüssigkeiten ohne Verschütten. Die Azpack™ enghalsigen LDPE-Flaschen mit Schraubverschluss-Stopfen aus Polyethylen bieten eine hohe chemische Beständigkeit gegen verdünnte oder konzentrierte Säuren, Basen und Ester.
  • Starre, mittelschwere Flaschen
  • Polyethylen-Schraubverschluss mit angeformtem Stopfen
  • Die Größen des Typs 30 mit 2.500 ml und 5.000 ml verfügen über einen mit Polyethylen-überzogenen Drehgriff.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2500 ml
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 36 mm
Enthält Polyethylen-überzogener Drehgriff
Material LDPE
Menge 1Each
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 230 mm
Verschlussauskleidung Unwattiert
Verschlussmaterial Polyethylen
Durchmesser (metrisch) 150 mm
Verschlusstyp Schraubkappe