Learn More
Buerkle™ Runder LDPE-Behälter
379.91 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21887" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21887" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
560 mm
Höhe (metrisch):
840 mm
Beschreibung
- L-LDPE (lineares LDPE), transparent
- Bruchsicher
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 200 L |
Farbe | Transparent |
Innendurchmesser (metrisch) | 560 mm |
Material | LDPE |
Dicke (metrisch) | 6 mm |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 840 mm |
Produkttyp | Behälter |
Verschlussauskleidung | LDPE |