Learn More
Buerkle™ LDPE-Tropfflaschen
2.17 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
30 mL
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für durchsichtige, feste und flexible Beschaffenheit
- Am Tropfenverschluss aus Polyethylen angebrachte Kappe mit Halteband passt auf die Spitze. Aufsetzen einer falschen Kappe ist ausgeschlossen
- Tropfenverschluss muss vor Erstgebrauch für eine präzise Abgabe aufgeschnitten werden
- Geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln
- Durchsichtig
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel |
Material | LDPE |
Gewindegröße (metrisch) | 25 mm |
Closure Included | Ja |
Höhe (metrisch) | 170 mm |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Durchmesser (metrisch) | 61 mm |