Learn More
Buerkle™ Braune LDPE-Rundflaschen mit weiter Öffnung
Robuste Flasche mit weiter Öffnung und Schraubverschluss. Besonders geeignet für viskose Medien, Pulver, Granulate und Pasten. Auslaufsicher.
Marke: Buerkle™ 0320-0500
4.86 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Personalisiertes Bedrucken möglich – bitte fragen Sie uns!
Beschreibung
- LDPE
- Aus braunem LDPE für lichtempfindliche Flüssigkeiten
Spezifikation
500 ml | |
39 mm | |
LDPE | |
Weit | |
158 mm | |
LDPE |
Braun | |
Lichtempfindliche Flüssigkeiten | |
Je 1 | |
Rund | |
Flasche mit großer Öffnung | |
77 mm |