Learn More
LCMS-Standard für tägliche Überprüfung 1, SPEX CertiPrep™
Marke: SPEX Certiprep LC-DC-1
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1648 Chem class : 3 Pack group : II
Spezifikation
LCMS Daily Check Standard 1 | |
58-08-2,50-55-5 | |
1 mL | |
525°C | |
Caffeine,Reserpine | |
Acetonitrile |
EPA 535 | |
Glasampulle | |
4.4% (volume); 16% (volume) | |
97 hPA (20°C) | |
0.7822g/cm3 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
- LCMS Daily Check
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile