Learn More
Brannan™ Strapazierfähiger Timer mit LCD-Display
Vorwärts- und Rückwärtszählung. Der strapazierfähige Brannan™ Timer mit LCD-Display lässt sich von 99 Minuten 59 Sekunden auf 19 Stunden 59 Minuten umstellen. Mit Ständer, Klemme und Magnethalterung.
Marke: Brannan™ 28/202/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Umschaltbar von 99 Minuten, 59 Sekunden auf 19 Stunden, 59 Minuten
- Countdown- und Countup-Funktionen
- Inklusive Ständer, Clip- und Magnetbefestigung
- Batterien inklusive.
Spezifikation
Hochbelastbarer Timer | |
Digital | |
18 x 30 mm | |
Batterien | |
CE EMC, RoHS, WEEE |
99:59 min bis 19:59 h | |
AAA | |
50 g | |
Je 1 |