Learn More
Brannan™ Digitaler Vierfach-Timer/Uhr mit LCD-Display
Vier Zeitschaltuhren in einem Gerät mit 24-Stunden-Countdown und Countup-Funktion. Der Brannan™ Vierfachtimer mit Uhr ist mit einer großen, leicht ablesbaren LCD-Anzeige und einer 12/24-Stunden-Uhr ausgestattet. Mit Ständer, Magnetklemme und Batterien.
Marke: Brannan™ 28/212/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 24 Stunden-Countdown und Countup
- Großes, gut lesbares Display
- 12- oder 24-Stunden-Uhr
- Magnetische Rückseite, Klemme und Stativ
- Abmessungen: 75 x 62 x 15 mm
- LCD-Abmessungen: 50 x 22 mm
- 2 x LR44-Batterien im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Vierfachtimer und Uhr | |
Akustisch | |
Digital | |
22 x 50 mm | |
75 mm | |
62 mm | |
Batterien | |
CE EMC, RoHS, WEEE |
24 Stunden-Countdown-Zähler, Uhr mit 12/24 Stunden-Anzeige | |
±60 s/Monat | |
LR44 | |
75 x 15 x 62 mm | |
15 mm | |
61 g | |
Je 1 |