Learn More
Macherey-Nagel™ 100ML Dragendorff-Munies-Sprühreagenz für China Al kaloide Packung a 100 ml
Verwendet für postchromatographische Nachweisreaktionen in der Dünnschichtchromatographie. Macherey-Nagel™ TLC Spray Visualization Reagenzien sind eine Auswahl häufig verwendeter Sprühreagenzien, die zum Sprühen oder Tauchen von TLC-Platten geeignet sind. Glaslaborzerstäuber (MFR.-Nr. 814101) separat erhältlich.
39.00 CHF
Spezifikation
CAS 7705-08-0
Nachweisverfahren Sprühen oder Eintauchen
Zur Verwendung mit (Geräte) TLC-Platten
Verpackungsart Bernsteinflasche mit Schraubverschluss
Produkttyp Sprühvisualisierungsreagenz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Matrix Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Matrix Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10669191
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
814203
Ninhydrin-Sprayreagenz Ethanol Nachweis von Aminosäuren, Aminen, Aminozucker
39.00 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Große Auswahl an erstklassigen Reagenzien für den Nachweis einer Vielzahl von Substanzen
  • Kann zum Besprühen oder Eintauchen von TLC-Platten verwendet werden
  • Verpackt in braunen 100-ml-Schraubflaschen
  • Zur Verwendung mit chemisch beständigen Zerstäubern, einschließlich dem Laborzerstäuber aus Macherey-Nagel-Glas mit Gummisaugball (MFR.-Nr. 814101, separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
7705-08-0
TLC-Platten
Sprühvisualisierungsreagenz
Lösung
Sprühen oder Eintauchen
Bernsteinflasche mit Schraubverschluss
100 ml
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Ninhydrin spray reagent 100 ml
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, ninhydrin