Learn More
Lovibond™ LC 100 Handgeführtes Spektralphotometer
Erstellung von Konformitätsberichten in PDF- oder Excel-Formaten, die über PC oder kompatible Drucker freigegeben werden können
Marke:  Lovibond™ 401100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15564283
  • 2490.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jede Messung kombiniert 27 Bilder, die mit unterschiedlichen Farben und aus verschiedenen Richtungen beleuchtet werden
  • Ermöglicht die Vorschau des Messbereichs sowie die Speicherung und das Abrufen des Bildes nach der Messung
  • Misst und speichert bis zu 20 Referenzstandards, wobei jedes Datum und jede Uhrzeit mit einer Kennzeichnung versehen werden kann
  • Speichert bis zu 350 Probenmessungen am Gerät und vergleicht sie mit Referenzstandards
  • Proben können über die Bildschirmtastatur mit Text oder über den integrierten Sprachrekorder gekennzeichnet werden
  • Nur für Verwendung in Innenräumen
Integriertes LC 100- und SV 100-Kit
  • Inhalt: Spektralphotometer, Halter, Probenzellen, USB-Kabel, Tragetasche
  • Lebensmittel und Getränke, Textilien, Chemikalien, Pharmazeutik und Kosmetika, medizinisch und Klinisch
Spezifikation
Spezifikation
TFT
Lebensmittel und Getränke, Beschichtungen, Haushaltsprodukte, Pharmazeutika und Kosmetika, Textilien, Chemikalien, Medizin und Klinik, Kunststoffe
Spektralphotometer, Halter, Probenzellen, USB-Kabel, Tragetasche
1.8 s