Learn More
Lonza™ Latitude™ HT Precast Gels
Ready-to-use gels for high-throughput DNA electrophoresis. Latitude™ HT Precast Gels are precision cast for accurate, reproducible resolution of DNA fragments for 8bp to 10kb with our SeaKem™ or NuSieve™ Agarose.
546.84 CHF - 555.41 CHF
Spezifikation
Puffer TBE
Konzentration 2%
Produkttyp Vorgegossenes Gel
Trennbereich 100 to ≥2000 bp
DNase-frei Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Ethidiumbromid ist ein starkes Mutagen. Beim Öffnen von Beuteln und beim Umgang mit Gelen und Lösungen, die Ethidiumbromid enthalten, müssen Handschuhe getragen werden
Produkte 2
Produktcode Marke Puffer Wells Volumen pro Well Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Puffer Wells Volumen pro Well Preis Menge & Verfügbarkeit  
11577875
Unterlagen ansehen
Lonza™
57226
TBE 2 x 50-Well 10 bis 12 μl
546.84 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11567885
Unterlagen ansehen
Lonza™
57246
TBE 4 x 25-well 25 to 30 μL
555.41 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Provide rapid, reproducible DNA resolution of 8 bp to ≥10kb
  • Manufactured from high-quality molecular biology grade SeaKem™ and NuSieve™ Brand Agarose
  • Quality and performance tested
  • Fit most large submerged electrophoresis chambers
  • Compatible with 8- and 12-tip multichannel pipets and microtiter plate spacing
  • Precision cast in accordance with ISO 9001 standards
  • Come in 100- and 200-well formats
  • Prestained with 0.5μg/mL of ethidium bromide
  • Permit runs to be completed in 30 minutes
  • Allow up to 200 samples to be run on a single precast gel
Spezifikation
Spezifikation
TBE
Vorgegossenes Gel
Ja
DNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz
5 Gele
18 bis 26 °C
0.65 cm
14 cm
2%
100 to ≥2000 bp
2% SeaKem™ LE Plus Agarose, 1X TBE, Prestained with 0.5μg/mL of Ethidium Bromide
Agarose
Ja
0,25 in.
24 cm
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 6 bis 12 Monate