Learn More
Kolmi Hopen™ Latex-free Clip Caps in Wall Dispenser, 10 g/m2
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Enthält:
Clip-Mützen und Polybeutel
Kopfabdeckungen und Wandspender
Beschreibung
- 100 % Polypropylen-Spinnvlies, Vliesstoff
- Kleben und Ultraschall-Montage
- Synthetisch-elastisch unter dem Saum für mehr Komfort beim Tragen
- Weich, sehr widerstandsfähig und atmungsaktiv für mehr Komfort beim Tragen
- Große Dehnbarkeit zum Aufwickeln und Halten aller Haare
- 10 g/m2 Stoffgewicht
- Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Spezifikation
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Ausführungsart | Clip Mütze |
Latexfrei | Ja |
Zertifizierung/Konformität | CE, EN 14683 Ausführung: I |
Menge | 300 Packungen |
Enthält | Kopfabdeckungen und Wandspender |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medizin, Industrie, Labor |