Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Meets ASTM requirement D3772 For Physical Properties |
Farbe | Clear |
Material | Latex |
Produkttyp | Fingerschutz |
Größe | Small |
Dicke (metrisch) | 76,2 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | For Effective Protection Delicate Applications |
Menge | 1440Pack |
Länge (metrisch) | 69.8 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ X1440 FINGER COTS SIZE 1 GEPUDERT >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur