Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Nylon Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marke:  Brady™ 029685
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11583554
  • 322.00 CHF / 1 Packung
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
White
Nylon Cloth
Unsteril
Laserdrucker
13
5148 Labels
-40 bis +90 °C
12.7 mm
19.1 mm
Dauerhaftes Acryl
Matt
Laser
General Identification, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
15.2 mm
156
Rechteck
0.17 mm
12.7 mm
19.1 mm