Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Nylon Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marke: Brady™ 029679
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Laser | |
General Identification, Wire and Cable Labeling | |
22.9 mm | |
54 | |
Rechteck | |
0.17 mm | |
20.3 mm | |
36.5 mm |
LAT-37-799-2.5 | |
White | |
Nylon Cloth | |
Unsteril | |
Laserdrucker | |
9 | |
2538 Labels | |
-40 bis +90 °C | |
20.3 mm | |
36.5 mm |