Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Nylon Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marke:  Brady™ 029677
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11503554
  • 343.00 CHF / 1 Packung
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
White
Nylon Cloth
Unsteril
Laserdrucker
10
10,080 Labels
-40 bis +90 °C
16.5 mm
5.1 mm
Dauerhaftes Acryl
Matt
Laser
Circuit Board Labeling, General Identification, Wire and Cable Labeling
20.3 mm
480
Rechteck
0.17 mm
16.5 mm
5.1 mm