Learn More
OHAUS™ Große zweizackige Hülsen
Große OHAUS™ Zwei-Finger-Hülsen sind für die Verwendung mit Klammern vorgesehen und können zur Reinigung oder zum Austausch leicht entfernt werden.
Marke:  OHAUS™ 30400256
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15752669
  • 15.40 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich in rotem Vinyl und Glasfaser
  • Fiberglashülsen eignen sich ideal für Anwendungen über 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2
Glasfaser
Grau
Zinkenhülse
Groß