Learn More
OHAUS™ Große zweizackige Hülsen
Große OHAUS™ Zwei-Finger-Hülsen sind für die Verwendung mit Klammern vorgesehen und können zur Reinigung oder zum Austausch leicht entfernt werden.
Marke: OHAUS™ 30400255
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich in rotem Vinyl und Glasfaser
- Fiberglashülsen eignen sich ideal für Anwendungen über 100 °C
Spezifikation
2 | |
Vinyl | |
Rot |
Zinkenhülse | |
Groß |