Learn More
Justrite™ Großer Fasstrichter aus Stahl mit selbstschließender Abdeckung
Verbesserung von Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz mit geeigneten Sicherheits-/Aufbewahrungsgeräten. Der Justrite große Fasstrichter aus Stahl mit selbstschließender Abdeckung verhindert Verschüttungen beim Transfer von entzündbaren Lösungsmitteln, Verdünnern, Ölen oder Farbabfällen. NFPA1- und International Fire Code-konform. Schließt und verriegelt sich automatisch, wenn das Schmelzlot bei 165°F (74°C) im Brandfall schmilzt.
463.00 CHF - 701.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Großer Trommeltrichter aus Stahl
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entzündbare Stoffe
Material Stahl (galvanisiert)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
12746055
Unterlagen ansehen
Justrite™
08227
6 in.-Flammensperre mit 2 in.-Stopfen und selbstschließender Abdeckung
463.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12736055
Unterlagen ansehen
Justrite™
08206
32 in.-Flammensperre mit 2 in.-Stopfen und selbstschließender Abdeckung
701.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Lagerung von entflammbaren Brennstoffen und Chemikalien in normgerechten Sicherheitsschränken schützt die Mitarbeiter, verringert die Brandgefahr und erhöht die Produktivität.
  • Die Sure-Grip EX Schränke aus stabilem, doppelwandig geschweißtem 18-Gauge-Stahl und 1-1/2 Zoll isolierendem Luftraum für Feuerbeständigkeit erfüllen die OSHA- und NFPA-Normen.
  • Leistungsstarke, selbstverriegelnde Türen schließen leicht und sicher und bieten so maximalen Schutz im Brandfall.
  • Der ausfallsichere Schließmechanismus sorgt dafür, dass das Drei-Punkt-Kugelverriegelungssystem aus rostfreiem Stahl immer funktioniert.
  • Zusätzliche Sicherheit bietet der U-Loc Griff, der mit einem Zylinderschloss und einem Schlüsselsatz geliefert wird oder mit einem optionalen Vorhängeschloss verwendet werden kann.
  • Die Haz-Alert reflektiven Warnetiketten sind im Brandfall oder bei Stromausfall im Licht einer Taschenlampe gut sichtbar.
  • Patentierte SpillSlope Einlegeböden aus verzinktem Stahl leiten verschüttete Flüssigkeiten nach hinten und unten in den auslaufsicheren Sammelbehälter.
  • Sie lassen sich auf 3 Zoll Zentren anpassen und ermöglichen so eine vielseitige Lagerung.
  • Die Schränke verfügen außerdem über zwei Abzugsöffnungen mit Flammensperren, vier einstellbare Nivellierfüße, Erdungsanschluss und dreisprachiges Warnetikett.
  • Die strapazierfähige Beschichtung aus bleifreiem Epoxid-Polyester-Pulver bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Darüber hinaus enthalten die Sicherheitsschränke für Säuren und korrosive Stoffe Schalen aus Polyethylen, die an Einsätzen aus verzinktem Stahl befestigt sind, sowie einen separaten Polyethyleneinsatz für den unteren Sammelbehälter, der aggressiven Chemikalien widersteht.
  • Der Einsatz lässt sich zum Entfernen von Tropfen und verschütteten Stoffen schnell herausnehmen.
  • Eine komplett aufgebrannte Epoxid-Pulverbeschichtung auf den Innen- und Außenflächen sorgt für eine hohe chemische Beständigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Großer Trommeltrichter aus Stahl
Gelb
Entzündbare Stoffe
Stahl (galvanisiert)