Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für RXR-beta-Koaktivator (Ziege)
Enthält Ziege-Tb-Anti-GST-Antikörper
Marke: Thermo Scientific™ PV4385
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dieses Kit enthält Ziege-Tb-Anti-GST-Antikörper; die anderen Kit-Komponenten sind mit Kit A15120 identisch:
- Das LanthaScreen™ TR-FRET Retinoid-X-Rezeptor (RXR)-beta-Koaktivator-Assay-Kit bietet eine empfindliche und zuverlässige Methode für das Hochdurchsatz-Screening potenzieller RXR-beta-Liganden als Agonisten der Koaktivator-Rekrutierung. Mit dem gebrauchsfertigen homogenen Assay-Format erhalten Sie einen zusammengesetzten Wert der Liganden-EC50. Dieser entspricht der Menge des Liganden, die zur Bindung an den Rezeptor, für eine Konformationsänderung und die Rekrutierung des Koaktivatorpeptids erforderlich ist (Abbildung 1).
- Das LanthaScreen™ TR-FRET RXR-beta-Koaktivator-Assay-Kit enthält einen mit Terbium (Tb) markierten Anti-GST-Antikörper, ein Fluorescein-markiertes Koaktivatorpeptid und eine Human-RXR-beta-Ligandenbindungsdomäne (RXR-beta-LBD), die mit Glutathion-S-Transferase (GST) markiert ist. Zur Ausführung des Assays wird RXR-beta-LBD zu Liganden-Testverbindungen hinzugegeben, gefolgt von einem Gemisch aus dem Fluorescein-Koaktivatorpeptid und dem Tb-Anti-GST-Antikörper. Nach der Inkubation bei Raumtemperatur wird das TR-FRET-Emissionsverhältnis (520:495) berechnet und zur Bestimmung von EC50 anhand einer Dosisreaktionskurve der Verbindung verwendet.
- Das LanthaScreen™ TR-FRET RXR-beta-Koaktivator-Assay-Kit enthält RXR-beta-LBD (GST)-Protein, Fluorescein-markiertes D22-Koaktivatorpeptid, Tb-markierten Anti-GST-Antikörper und Puffer. Lagerung der Komponenten wie im Assay-Protokoll angegeben (-80 °C, -20 °C oder +4 °C).
Spezifikation
Tb (Terbium) | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
384-Well-Platte | |
Biochemische Koregulatorinteraktion | |
Endpunkt | |
RXR beta, NR2B2, RXRB | |
Assay für Interaktionen mit Kofaktoren, TR-FRET | |
TR-FRET RXR-beta-Koaktivator-Assay-Kit |
Fluoreszent | |
800 x 20 μl Assays | |
Lagerung im Ultra-Tiefkühlgerät (-68 bis -85 °C). | |
6257 | |
Trockeneis | |
LanthaScreen™ | |
RXR beta |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.