Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für RAR-gamma-Koaktivator (Ziege)
Enthält Ziege-Tb-Anti-GST-Antikörper
Marke: Thermo Scientific™ PV4411
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dieses Kit enthält Ziege-Tb-Anti-GST-Antikörper; die anderen Kit-Komponenten sind mit Kit A15123 identisch:
- Das LanthaScreen™ TR-FRET Retinsäurerezeptor (RAR)-gamma-Koaktivator-Assay-Kit bietet eine empfindliche und zuverlässige Methode für das Hochdurchsatz-Screening potenzieller RAR-gamma-Liganden als Agonisten der Koaktivator-Rekrutierung.
- Mit dem gebrauchsfertigen homogenen Assay-Format erhalten Sie einen zusammengesetzten Wert der Liganden-EC50. Dieser entspricht der Menge des Liganden, die zur Bindung an den Rezeptor, für eine Konformationsänderung und die Rekrutierung des Koaktivatorpeptids erforderlich ist (Abbildung 1).
- Das LanthaScreen™ TR-FRET RAR-gamma-Koaktivator-Assay-Kit enthält einen mit Terbium (Tb) markierten Anti-GST-Antikörper, ein Fluorescein-markiertes Koaktivatorpeptid und eine Human-RAR-gamma-Ligandenbindungsdomäne (RAR-gamma-LBD), die mit Glutathion-S-Transferase (GST) markiert ist.
- Zur Ausführung des Assays wird RAR-gamma-LBD zu Liganden-Testverbindungen hinzugegeben, gefolgt von einem Gemisch aus dem Fluorescein-Koaktivatorpeptid und dem Tb-Anti-GST-Antikörper. Nach der Inkubation bei Raumtemperatur wird das TR-FRET 520:495-Emissionsverhältnis berechnet und zur Bestimmung der EC50 anhand einer Dosisreaktionskurve der Verbindung verwendet.
- Das LanthaScreen™ TR-FRET RAR-gamma-Koaktivator-Assay Kit enthält RAR-gamma-LBD (GST)-Protein, Fluorescein-markiertes PGC1a-Koaktivatorpeptid, Tb-markierten Anti-GST-Antikörper und Puffer.
- Lagerung der Komponenten wie im Assay-Protokoll angegeben (-80 °C, -20 °C oder +4 °C).
Spezifikation
Tb (Terbium) | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Lagerung im Ultra-Tiefkühlgerät (-68 bis -85 °C). | |
5916 | |
Trockeneis | |
LanthaScreen™ | |
RAR-gamma | |
800 x 20 μL Assays |
Fluoreszent | |
384-Well-Platte | |
Biochemische Koregulatorinteraktion | |
Endpunkt | |
RARG, RAR gamma, NR1B3 | |
Assay für Interaktionen mit Kofaktoren, TR-FRET | |
TR-FRET RAR-gamma-Koaktivator-Assay-Kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.