Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) Competitive Binding Assay Kit, goat
LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für kompetitiven Bindungstest für PXR (SXR) (Ziege)
Marke:  Invitrogen™ PV4839
Artikelnummer. 10246793
  • 2875.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Kit enthält Ziege-Tb-Anti-GST-Antikörper; die anderen Kit-Komponenten sind identisch mit Kit A15142:
Der LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) kompetitive Bindungstest bietet eine empfindliche und robuste Methode für das Hochdurchsatz-Screening (HTS) von Liganden für den Pregnan-X-Rezeptor (PXR), auch als Steroid and Xenobiotic Receptor (SXR) bezeichnet. Das Kit verwendet einen mit Terbium (Tb) markierten Anti-GST-Antikörper, einen fluoreszierenden Kleinmolekül-PXR-Liganden (Fluormone™ PXR (SXR) Green) und eine humane PXR(SXR)-Ligandenbindungsdomäne, die mit Glutathion-S-Transferase (GST) markiert ist, in einem homogenen gebrauchsfertigen Format.
Zur Durchführung des Assays:
Bei der Ausführung des LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) kompetitiven Bindungstests wird ein Tb-markierter Anti-GST-Antikörper verwendet, um den Rezeptor indirekt durch Bindung an seinen GST-Tag zu kennzeichnen. Die kompetitive Ligandenbindung wird anhand der Fähigkeit einer Testverbindung nachgewiesen, einen fluoreszierenden Liganden (Tracer) vom Rezeptor zu verdrängen, was zu einem Verlust des FRET-Signals zwischen dem Tb-Anti-GST-Antikörper und dem Tracer führt (Abb. 1). Diese Art des Bindungsassays ist analog zu Radioliganden-basierten Assays, mit dem Unterschied, dass nicht mit Radioaktivität umgegangen werden muss und ein homogenes, reines Zugabe-Format ermöglicht wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tb (Terbium)
Mikrotiterplatten-Lesegerät
Lagerung im Ultra-Tiefkühlgerät (-68 bis -85 °C).
8856
Trockeneis
LanthaScreen™
PXR
800 x 20 μL assays
Fluoreszent
384-Well-Platte
Biochemische kompetitive Bindung
Endpunkt
NR1I2, PXR(SXR)
Assay für kompetitive Bindung, TR-FRET
TR-FRET PXR (SXR) Assay-Kit für kompetitive Bindung