Learn More
Invitrogen™ LanghaScreen™ TR-FRET BACE1 Assay-Kit
LanghaScreen™ TR-FRET BACE1 Assay-Kit
Marke: Invitrogen™ PV4748
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
BACE1 (Beta-Secretase) ist ein Schlüsselenzym, das an der Produktion von Beta-Amyloid-Peptiden beteiligt ist, die in extrazellulären Amyloid-Plaques der AlzheimerKrankheit (AD) gefunden werden. In einigen Fällen kann die früh einsetzende familiäre AD auf eine schwedische Mutation im Amyloid-Vorläuferprotein (APP) zurückgeführt werden, die die Spaltung dieses Proteins durch BACE1 dramatisch erhöht. Dieser und andere genetische und pathologische Belege haben zu therapeutischen Ansätzen geführt, die sich auf die Hemmung von BACE1 und anderen APP-spaltenden Enzymen, wie Gamma-Secretase, konzentrieren.Invitrogens LanthaScreen™ TR-FRET BACE1 assay provides sensitive high-throughput screening for potential inhibitors of beta-secretase. Das Kit verwendet einen mit Terbium (Tb) markierten Anti-Biotin-Antikörper und ein Fluorescein-markiertes BACE1-Biotin-Substrat in einem homogenen TR-FRET-Assay-Format (Abbildung 1).
Inhalt und Lagerung:
Das LanthaScreen™ TR-FRET BACE1 Assay-Kit enthält BACE1-Protein, fluoreszenzmarkiertes BACE1-Substrat, Tb-markierten Anti-Biotin-Antikörper und Puffer. Lagerung der Komponenten wie im Assay-Protokoll angegeben (-80 °C, -20 °C oder +4 °C).
Spezifikation
LangtaScreen™ TR-FRET BACE1 Assay-Kit, 800 x 20 μl, flüssig, β-Sekretase-Assay, Verwendung in Protein-Assays und -Analysen, peptidbasierte Substrateigenschaften, Beta-Sekretase (BACE1) Targetenzym, TR-FRET-Technik, Beta-Sekretase-Substrat | |
LanthaScreen™ TR-FRET BACE1 Assay-Kit | |
800 x 20 μl | |
800 x 20 μl | |
–5 bis –30 °C |
β-Secretase | |
Beta-Secretase | |
Proteinassays und -analyse | |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden. |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.