Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-Streptavidin, 1 mg/mL Kit
LanthaScreen™ Tb-Streptavidin, 1 mg/ml-Kit
Marke:  Invitrogen™ PV3965
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11593607
  • 2035.00 CHF / 50 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Als Teil der LanthaScreen™ TR-FRET Toolbox von Assay-Reagenzien ist LanthaScreen™ Tb-markiertes Streptavidin ein generisches Reagenz, das verwendet werden kann, um biotinylierte Biomoleküle mit Terbium für die Verwendung in TR-FRET-Assays leicht zu markieren. Obwohl der Terbium-Chelatspender direkt an ein Biomolekül wie ein Protein oder Peptid angeschlossen werden kann, kann das mit Tb markierte Streptavidin indirekt über eine biotin-vermittelte Verbindung mit Tb-markiertem Streptavidin an ein Zielmolekül angeschlossen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mg/ml
50 μg
Trockeneis
LanthaScreen™
Tb (Terbium)
Tb (Terbium)
LanthaScreen™ Tb-Streptavidin wird in einer Konzentration von 1 mg/ml geliefert und enthält Streptavidin in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung, 400 µl Fluorescein-markiertes, biotinyliertes Peptid, das als Positivkontrolle verwendet wird, und 100 ml TR-FRET-Verdünnungspuffer. Lagern Sie die Komponenten wie im Analysenzertifikat des Produkts angegeben (-20 °C oder +20 bis 30 °C).
Flüssig
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)