Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Antibody Kit
Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox mit Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assay-Formaten erleichtern.
Marke:  Invitrogen™ PV3765
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11593517
  • 4600.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox mit Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assayformaten erleichtern
  • Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper binden an ihre entsprechenden Spezies-IgG mit niedrigen nanomolaren apparenten Kds und zeigen eine äußerst geringe Kreuzreaktivität mit IgGs anderer Spezies
  • Jeder Tb-markierte Anti-Spezies-Antikörper wird mit einem entsprechenden Fluorescein-markierten IgG zur Positivkontrolle versehen
  • In einem Kinase-Assay, der das generische Reagenz mit dem Tb-markierten Antikörper verwendet, wird der Anti-Phosphopeptid-Primärantikörper nicht markiert
  • Der Nachweis erfolgt durch Zugabe des Tb-markierten Sekundärantikörpers
  • Dieser Ansatz kann auf andere Zielklassen und Assay-Formate angewendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Secondary Antibody Kit, 25μg, Liquid, Mouse Species Reactivity, Mouse Host, IgG Detection Target, Terbium Conjugate, Fluorescent Detection Method, Water Soluble, 6 Months Shelf Life, Store in Freezer, Used for
Fluorescent
Maus
Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb)
Liquid
TR-FRET dilution buffer, LanthaScreen™ Tb-anti-mouse antibody, fluorescein-mouse IgG
LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Antibody Kit
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
25μ g
Trockeneis
IgG
Liquid
Pharma and biopharma, secondary detection, target and lead identification and validation