Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Antibody Kit
Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox von Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assay-Formaten erleichtern.
Marke:  Thermo Scientific™ PV3771
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10779544
  • 18930.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox mit Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assayformaten erleichtern
  • Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper binden an ihre entsprechenden Spezies IgG mit niedrigen nanomolaren apparenten Kds und zeigen eine vernachlässigbare Kreuzreaktivität mit IgG's anderer Spezies
  • Jeder Tb-markierte Anti-Spezies-Antikörper wird mit einem entsprechenden Fluorescein-markierten IgG als Positivkontrolle versehen
  • In einem Kinase-Assay, der das generische Reagenz mit dem Tb-markierten Antikörper verwendet, wird der Primärantikörper nicht gegen Phosphopeptid markiert
  • Der Nachweisschritt erfolgt durch Zugabe des Tb-markierten Sekundärantikörpers
  • Dieser Ansatz kann auf andere Zielklassen und Assay-Formate angewendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Ziege
Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb)
1 mg
Trockeneis
LanthaScreen™