Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Eu-PY20 Antibody Kit
LanthaScreen™ Eu-PY20 Antibody Kit
1626.00 CHF - 14380.00 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10013954
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
PV5692
25 μg
1626.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10003624
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
PV5696
1 mg
14380.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
A general reagent to monitor tyrosine kinase activity, the PY20 antibody binds to phosphorylated tyrosines within a peptide or physiological protein substrate. For use in combination with AlexaFluor 647-poly-GT (PV5693) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.