Learn More
Lanthan(III)-oxid, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar A13246.0B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15473067
  • 479.00 CHF / 1000 Gramm
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4200°C
1312-81-8
1000 g
99.9%
2307°C
Fest
La{2}O{3}