Learn More
Lanthan(III)-chlorid-Heptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. Lanthanum chloride is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lanthanchlorid-Lösungen werden in verschiedenen Anwendungen der Wasseraufbereitung eingesetzt. Lanthanchlorid wird auch in der biochemischen Forschung verwendet. Mit Cer dotiert, wird es als Szintillationsmaterial verwendet. Bei der organischen Synthese fungiert Lanthantrichlorid als milde Lewis-Säure. Diese Verbindung wird in Gammadetektoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Reduktionsmitteln und aktiven Metallen.
Lanthanchlorid-Lösungen werden in verschiedenen Anwendungen der Wasseraufbereitung eingesetzt. Lanthanchlorid wird auch in der biochemischen Forschung verwendet. Mit Cer dotiert, wird es als Szintillationsmaterial verwendet. Bei der organischen Synthese fungiert Lanthantrichlorid als milde Lewis-Säure. Diese Verbindung wird in Gammadetektoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Reduktionsmitteln und aktiven Metallen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lanthanum(III) chloride heptahydrate |
Schmelzpunkt | 91°C (decomposition) |
Menge | 500 g |
Merck Index | 14,5363 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol and water. |
Formelmasse | 371.37 (245.27 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |
Geruch | Geruchsneutral |