Learn More
Lanthanchlorid-Lösung 10%, für AAS, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10477450
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 149756
Spezifikation
pH 1
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Prozentgehaltsbereich ≥9.5 and ≤10.5% w/v
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum chloride solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.