Learn More
Unity Lab Services™ Lampe
Marke:  Unity Lab Services™ 11500317
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11882954
  • 54.06 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Leica DM1000 ist das ideale Gerät für biologische, medizinische und klinische Labore. Anhand einer einer Auswahl an Beobachtungsröhrchen, ergonomischen Modulen, Zielen und einstellbaren Steuerungen kann das Gerät für bestimmte Anforderungen konfiguriert werden. Bitte beachten Sie, dass ein Komplettsystem aus dem Hauptmikroskop, einem Beobachtungsröhrchen und der Hellfeld- oder der Phasenkontrast-Ausrüstung besteht. Für Fluoreszenz-Ausrüstungen muss auch die Hellfeld- oder Phasenkontrast-Ausrüstung bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
G6.35.
50 Stunden
12 V
DM1000 (Nicht-LED-Version)
Halogenlampe
30 W