accessibility menu, dialog, popup
Test
chevron-down
Sprache auswählen
Englisch
Italienisch
Deutsch
Französisch
Search
Bestellstatus
Schnellbestellung
Support
Anmelden Registrieren
chevron-down
chevron-down
Learn More
Home
Products
Refraktometer
Ersatzteile für das Refraktometer
Atago™ Lampe
11741609
Imprimir
Atago™ Lampe
Stromversorgung: 6 V, 1,2 A
Marca:
Atago™ RE1372
Ver más versiones de este producto
Código de producto.
11741609
131.00 CHF
/ 5 Stück
Cantidad
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Descripción
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
Typ
Lampe
Menge
Je 1
Spannung
6 V
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales