Learn More
Brady™ Warnschilder aus laminiertem Polyester
Marke: Brady™ 250201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
100 mm | |
100 mm | |
Dreieckig | |
Warning Sign |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
Pipemarkers and safety signs | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Warnung vor brennbaren Materialien | |
Schwarz auf gelb |