Learn More
Brady™ PIC E001-200X200-PE-CRD/1
Marke: Brady™ 814265
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Innen- und Außenbereich | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global | |
Sicherheitszeichen |
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
200 mm | |
200 mm | |
Quadratisch | |
Notausgang (links) | |
Weiß auf Grün |