Learn More
Brady™ Laminated Polyester Prohibition Signs: Eating and Drinking Prohibited
4.05 CHF - 4.10 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10171974
|
Brady™
250049 |
100 mm |
4.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10181974
|
Brady™
250050 |
200 mm |
4.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Rund |