Learn More
Brady™ Pictogr.'Geen Drinkwater' PIC P005 dia50mm in Niederländisch
Marke: Brady™ 822441
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010 | |
Laminiertes Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0,099 mm | |
Rund | |
Schwarz auf Weiß |
Glanz | |
2/Karton | |
Innen- und Außenbereich | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |