Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Augenschutz tragen
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 818418
4.55 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15614457
  • 5.45 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Glanz
2/Karton
50 mm
0.099 mm
Rund
Weiß auf Blau
PIC M004-Dia 050-PE-SHEET/2
Polyester
Dauerhaftes Acryl
Innen und Außen
-40 °C bis 110 °C
Global