Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Kein Zugang für Personen mit aktiven implantierten Herzgeräten
ISO 7010-konformes Zeichen.
3.70 CHF - 8.05 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Material | Polyester |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |
Glanz | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
Rund | |
Schwarz auf Weiß |