Learn More
Brady™ SIGN FLAMMABLE SOLIDS 100MM PE
Marke:  Brady™ 223576
400.90 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11730224
  • 433.00 CHF / 1 Rollen
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
ADR 4.1RL-100*100-B7541
Laminiertes Polyester
Dauerhaftes Acryl
0,099 mm
-40 °C bis 110 °C
4
Glanz
250/Packung
100 mm
100,00 mm
Diamantförmig
Weiß Streifen